Merck
AP160P
Anticorps de lapin anti-IgG de souris, conjugué à de la HRP
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anticorps de lapin anti-souris
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
73
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
L'immunoglobuline G (IgG) est l'anticorps du type glycoprotéine le plus abondant du sérum humain. Elle est sécrétée par les lymphocytes B. La structure de l'IgG contient quatre chaînes polypeptidiques, deux chaînes lourdes (H) identiques et deux chaînes λ légères (L) identiques. Ces chaînes sont reliées par des ponts disulfure. Il existe quatre isotypes de l'IgG : IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4.
Application
Cet anticorps de lapin anti-IgG de souris, conjugué à de la HRP, a été utilisé dans des analyses par western blotting. (1/2 000)(1/200 000) (1/5 000)
Biochem/physiol Actions
L'immunoglobuline G (IgG) intervient dans l'activation du système du complément. Elle neutralise les particules virales et les toxines. L'IgG facilite la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendant des anticorps (ADCC). L'IgG maternelle est transmise au fœtus à travers le placenta, mécanisme crucial pour la protection du nouveau-né contre les maladies infectieuses. La détection du taux d'IgG chez les patients infectés par le coronavirus 2 responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS‐CoV-2) peut constituer une éventuelle stratégie pour l'évaluation de la gravité et du pronostic de la maladie à coronavirus 2019 (COVID‐19).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c