Documents
AP307P
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG de lapin (chaînes H + L) conjugué à la HRP
1 mg/mL, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-Rabbit IgG HRP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) appartient à la famille des immunoglobulines ; il s'agit d'un anticorps sérique largement exprimé. Une immunoglobuline possède deux chaînes lourdes et deux chaînes légères reliées par un pont disulfure. C'est une glycoprotéine dont le rôle principal est d'aider la défense immunitaire. L'IgG est une classe importante d'immunoglobuline. L'IgG de lapin est elle-même subdivisée en cinq classes : IgM, IgG, IgA, IgD et IgE. Elle comporte une seule variante d'IgG dotée d'un pont disulfure inter-chaînes lourdes.
Spécificité
Spécifique des IgG de lapin, chaînes lourde et légère. Les réactivités croisées des anticorps anti-IgG de lapin sont testées par ELISA. Réactivité croisée minimale vis-à-vis des IgG humaines.
Application
Cet anticorps de chèvre anti-IgG de lapin (chaînes H + L) conjugué à de la HRP a été utilisé en :
  • immunohistochimie (IHC)
  • western blotting
  • immunoprécipitation
Actions biochimiques/physiologiques
L'immunoglobuline G (IgG) intervient dans l'hypersensibilité de type II et de type III. Elle facilite l'opsonisation, la fixation du complément et la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps.
Qualité
Chromogène par western blotting :
une dilution au 1/200e-1/500e peut être utilisée (Coligan, J., 1997 ; Harlow, E., 1988).
Western blotting, chimiluminescence :
utiliser une dilution au 1/2 000e-1/5 000e (Coligan, J., 1997).
Forme physique
IgG de chèvre purifiée et conjuguée à de la peroxydase de raifort dans un tampon contenant une solution de PBS 0,01 M à pH 7,1, avec 15 mg/ml de BSA et 0,1 % de Kathon.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
L'anticorps non dilué est stable entre 2 et 8 °C pendant 12 mois. Ne pas conserver sous forme diluée.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Stabilization of microtubular cytoskeleton protects neurons from toxicity of N-terminal fragment of cytosolic prion protein
Zajkowski T, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1853(10), 2228-2239 (2015)
Bisdemethoxycurcumin attenuates gastric adenocarcinoma growth by inducing mitochondrial dysfunction
Luo C, et al.
Oncology Letters, 270-274 (2015)
Tomas Blanco-Mezquita et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(6), 3880-3890 (2013-05-04)
Nerve growth factor (NGF) is a neuropeptide essential for the development, survival, growth, and differentiation of corneal cells. Its effects are mediated by both TrkA and p75 receptors. Clinically relevant use of NGF was introduced to treat neurotrophic ulcerations in
Transsynaptic activity-dependent regulation of axon branching and neurotrophin expression in vivo.
Calinescu, AA; Liu, T; Wang, MM; Borjigin, J
The Journal of Neuroscience null
Phospho-Delta-Np63alpha-responsive microRNAs contribute to the regulation of necroptosis in squamous cell carcinoma upon cisplatin exposure
Ratovitski EA
Febs Letters, 589(12), 1352-1358 (2015)