Accéder au contenu
AP181P
Anticorps de chèvre anti-IgG de souris conjugué à la peroxydase de raifort, correspondant aux espèces adsorbées
0.8 mg/mL, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anticorps de chèvre anti-IgG de souris, conjugué à la HRP
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
57
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.8 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
L'immunoglobuline G (IgG) est l'une des protéines les plus abondantes dans le sérum humain. Son taux sanguin chez l'adulte se situe normalement entre 8 et 17 mg/ml. L'IgG est essentielle à notre défense contre les micro-organismes. Elle est produite par les lymphocytes B dans le cadre de la réponse immunitaire adaptative. La molécule d'IgG a deux fonctions distinctes : se fixer aux agents pathogènes ayant déclenché la réponse immunitaire, et recruter d'autres cellules et molécules pour détruire l'antigène. Le pool d'IgG présente une certaine variabilité générée par recombinaison somatique, et on estime à 1 011 variants le nombre de spécificités chez un individu à un instant t.
Application
Cet anticorps de chèvre anti-IgG de souris conjugué à la peroxydase de raifort, correspondant aux espèces adsorbées, est validé pour une utilisation en test ELISA et en western blotting pour la détection des IgG de souris.
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Dosages immunoenzymatiques et westerns blots : dilution du 1/5000e au 1/100000e.
Immunohistochimie : dilution du 1/500e au 1/5000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires adsorbés pour double marquage
Physical form
Produit lyophilisé. Tampon = phosphate de sodium 0,01 M, NaCl 0,25 M (pH 7,6), avec 15 mg/ml de sérum albumine bovine.
RECONSTITUTION :
À reconstituer dans 500 μl d'eau distillée stérile.
Preparation Note
Maintenir le produit lyophilisé entre 2 °C et 8 °C pendant 12 mois maximum. Après reconstitution, le produit reste stable plusieurs semaines entre 2 °C et 8 °C, en solution non diluée. Pour un stockage prolongé du produit reconstitué, ajouter le même volume de glycérol de façon à obtenir une concentration finale de 50 % de glycérol, puis conserver pendant 12 mois -20 °C en aliquotes non diluées. Remarque importante : après l'ajout du glycérol, la concentration de la protéine (et des sels tampons) sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale. Éviter les congélations/décongélations répétées.
ATTENTION :
L'azoture de sodium utilisé comme conservateur inhibe considérablement l'activité enzymatique de la peroxydase de raifort.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c