Principaux documents
AP130P
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG et IgM de souris, conjugué à la HRP
0.8 mg/mL, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anticorps de chèvre anti-IgG de souris
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.8 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'IgG est l'immunoglobuline la plus abondante dans le sérum humain. L'IgM représente 5 à 10 % de l'ensemble des immunoglobulines sériques. Ces immunoglobulines comportent quatre chaînes polypeptidiques : deux chaînes lourdes (H) et deux chaînes légères (L), reliées par des ponts disulfure. L'IgM est un anticorps largement conservé chez les vertébrés. Elle se présente sous la forme d'un pentamère. Les IgG et les IgM sont sécrétées par les cellules B.
Application
L'anticorps de chèvre anti-IgG et IgM de souris, conjugué à de la HRP, a été utilisé en western blotting (dilution au 1/400e) et en immunofluorescence (dilution au 1/500e).
Actions biochimiques/physiologiques
L'IgG facilite la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendant des anticorps (ADCC). Elle participe également à l'activation de la voie classique du système du complément. L'IgG neutralise les particules virales et les toxines. L'IgM est un anticorps exprimé au début de la réponse immunitaire qui participe à la phagocytose des cellules apoptotiques. Elle possède des fonctionnalités polyréactives et autoréactives. L'IgM provoque l'homéostasie des tissus en contribuant à la clairance des molécules tissulaires. La baisse des taux sériques d'IgM est associée à l'intensification de la réponse auto-immune et à un risque accru d'infection.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chapter 12 - Immunoglobulin Titers and Immunoglobulin Subtypes
Gleason CA and Devaskar SU
Acanthamoeba: Biology and Pathogenesis (2011)
Bojana Mirković et al.
Oncotarget, 6(22), 19027-19042 (2015-04-08)
Cathepsin B is a ubiquitously expressed lysosomal cysteine protease that participates in protein turnover within lysosomes. However, its protein and activity levels have been shown to be increased in cancer. Cathepsin B endopeptidase activity is involved in the degradation of
Mari H Savolainen et al.
Neurobiology of disease, 68, 1-15 (2014-04-22)
The misfolding and aggregation of α-synuclein (aSyn) eventually lead to an accumulation of toxic forms that disturb normal neuronal function and result in cell death. aSyn rich inclusions are seen in Parkinson's disease, dementia with Lewy bodies and other synucleinopathies.
Candida J Rebello et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 27(1), 103-111 (2018-12-07)
Naringenin, a citrus flavonoid, prevents diet-induced weight gain and improves glucose and lipid metabolism in rodents. There is evidence that naringenin activates brown fat and increases energy expenditure in mice, but little is known about its effects in humans. The
Dusan Bencina et al.
Avian pathology : journal of the W.V.P.A, 34(6), 463-472 (2006-03-16)
Maternal antibodies can protect avian embryos against vertically transmitted pathogens during embryogenesis and also young birds after hatching. In contrast to the well-known transfer of maternal immunoglobulin (Ig) G (also termed IgY) from the yolk to embryonic blood, information about