Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
MAB302
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-glutamine synthétase, clone GS-6
clone GS-6, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anticorps anti-glutamine
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
GS-6, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse, sheep
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GLUL(2752)
Description générale
La glutamine synthétase catalyse la conversion de l'ammoniac et du glutamate en glutamine. On la trouve dans les astrocytes sous la forme d'un octamère de sous-unités de 45 kDa identiques. La fonction de la glutamine synthétase est la détoxification de I'ammoniac cérébral. Elle joue également un rôle important dans la régulation métabolique du neurotransmetteur glutamate. En raison des multiples fonctions de la glutamine synthétase et de son importance dans le métabolisme cellulaire, ses activités catalytiques et sa synthèse sont fortement régulées. L'activité glutamine synthétase est régulée par l'adénylylation. Son activité décroît dans le cortex cérébral des cerveaux atteints de la maladie d'Alzheimer, en particulier à proximité des plaques séniles (ou plaques amyloïdes). Elle est également réduite dans des conditions de privation de glucose. Le niveau d'expression de la glutamine synthétase augmente lors d'une ischémie in vivo ou d'une hypoxie en culture.
Spécificité
Réagit fortement avec une seule bande sur les western blots de cerveau de mouton et de cerveau de rat. La glutamine synthétase, enzyme qui catalyse l'amination de l'acide glutamique pour former de la glutamine, se trouve chez les mammifères sous la forme d'un octamère de huit sous-unités identiques de 45 kDa. L'activité glutamine synthétase s'est révélée être un marqueur utile des astrocytes et un élément de différenciation important de la rétine. Elle est également considérée comme une enzyme essentielle dans le recyclage du neurotransmetteur glutamate.
Immunogène
Glutamine synthétase purifiée à partir de cerveau de mouton.
Application
Analyse par western blotting : dilution du 1/1 000e au 1/5 000e
Immunohistochimie sur cerveau de rat
ELISA
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez la glutamine synthétase à l'aide de cet anticorps anti-glutamine synthétase, clone GS-6, dont l'utilisation a été validée en ELISA, IH, IH(P) et WB, et a fait l′objet de plus de 45 citations.
Sous-domaine de recherche
Métabolisme des neurones et des neurofilaments
Description de la cible
45 kDa
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans du tampon contenant 50 % de glycérol, de la BSA et 0,09 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine A.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu cérébral de rat, extrait de fraction cytosolique de cerveau de rat
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Alterations in protein expression and membrane properties during Muller cell gliosis in a murine model of transient retinal ischemia.
Hirrlinger PG, Ulbricht E, Iandiev I, Reichenbach A, Pannicke T
Neuroscience Letters null
H Ueda et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 41(12), 3908-3914 (2000-10-29)
Dystrobrevin is a newly discovered dystrophin-associated protein with multiple sites for phosphorylation on tyrosine residues. In the present study, the cellular distribution and subcellular localization of dystrobrevin were examined in the adult rat retina, cornea, lens, iris, ciliary body, and
Takahiko Matsuda et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(1), 16-22 (2003-11-07)
The large number of candidate genes made available by comprehensive genome analysis requires that relatively rapid techniques for the study of function be developed. Here, we report a rapid and convenient electroporation method for both gain- and loss-of-function studies in
Markel Olabarria et al.
Molecular neurodegeneration, 6, 55-55 (2011-08-02)
Astrocytes are fundamental for brain homeostasis and the progression and outcome of many neuropathologies including Alzheimer's disease (AD). In the triple transgenic mouse model of AD (3xTg-AD) generalised hippocampal astroglia atrophy precedes a restricted and specific β-amyloid (Aβ) plaque-related astrogliosis.
Effects of retinal glial cells on isolated rat retinal ganglion cells.
K Kashiwagi, Y Iizuka, M Araie, Y Suzuki, S Tsukahara
Investigative Ophthalmology & Visual Science null