Key Documents
8.18704
Sigma-Aldrich
Cetyl alcohol
for synthesis
Synonyme(s) :
Cetyl alcohol, 1-Hexadecanol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)15OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
253-149-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
235 °C (DIN 51794)
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
305-330 °C/1013 hPa
Pf
46-52 °C
Température de transition
flash point 155 °C (DIN 51758)
Solubilité
<0.0001 g/L
Densité
0.82 g/cm3 at 50 °C
Masse volumique apparente
410‑450 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Clé InChI
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 47 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable