258768
1-Octadecanol
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Octadecyl alcohol, Stearyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
9.3 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 38 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Limite d'explosivité
~8 %
Point d'ébullition
170-171 °C/2 mmHg
Pf
56-59 °C (lit.)
Solubilité
water: slightly soluble 0.001 g/L at 23 °C
Densité
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
Clé InChI
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
383.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
195 °C - closed cup