Key Documents
8.07680
Sigma-Aldrich
Stearyl alcohol
for synthesis
Synonyme(s) :
Stearyl alcohol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H38O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
204-017-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (GC)
Forme
scales
Température d'inflammation spontanée
230 °C (DIN 51794)
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
330-360 °C/1013 hPa
Pf
55-60 °C
Température de transition
flash point 195 °C
Densité
0.805-0.815 g/cm3 at 60 °C
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
Clé InChI
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
383.0 °F
Point d'éclair (°C)
195 °C