Key Documents
8.20923
Sigma-Aldrich
cis-9-Octadecen-1-ol
for synthesis
Synonyme(s) :
cis-9-Octadecen-1-ol, Oleyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
205-597-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
10.64 hPa ( 195 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥80.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
330-360 °C/1013 hPa
Pf
2-12 °C
Température de transition
flash point 190 °C
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
Clé InChI
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 80.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.845 - 0.855
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
338.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
170 °C - closed cup