8.18532
(1-Methoxy-2-propyl) acetate
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methyl-phenol) for synthesis
Synonyme(s) :
(1-Methoxy-2-propyl) acetate, Acetic acid 2-methoxypropyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for synthesis
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3.1 hPa ( 20 °C)
Essai
≥96.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
315 °C
Limite d'explosivité
1.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
145-147 °C/1013 hPa
Pf
-67 °C
Température de transition
flash point 45 °C
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O(CC(OC(=O)C)C)C
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.966 - 0.969
(2-Methoxy-1-propyl) acetate (GC, area%): ≤ 3.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
113.0 °F
Point d'éclair (°C)
45 °C