E30603
Ethyl 3-hydroxybutyrate
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
pb
170 °C (lit.)
Densité
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup