O8880
Oleyl alcohol
≥99% (GC)
Synonyme(s) :
Z-9-Dodecen-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
pb
207 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
0-5.0 °C (lit.)
Densité
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Type de lipide
unsaturated FAs
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
Clé InChI
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
338.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
170 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter