Principaux documents
8.01112
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H10N2 · xHCl · yH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23 (anhydrous free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-145-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pf
240-244 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].Nc1c2c(nc3c1cccc3)cccc2.O.[H+]
InChI
1S/C13H10N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1-8H,(H2,14,15);1H;1H2
Clé InChI
OREJEGKBQBIJSJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 97.0 %
Loss on drying: 6.0 - 8.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable