A38401
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
300 °C (lit.)
λmax
400 nm
420 nm (2nd)
Chaîne SMILES
O.Cl.Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H10N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1-8H,(H2,14,15);1H;1H2
Clé InChI
OREJEGKBQBIJSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.