616382
Nα-Tosyl-Lys Chloromethyl Ketone, Hydrochloride
Inhibits trypsin-like serine proteinases.
Synonyme(s) :
Nα-Tosyl-Lys Chloromethyl Ketone, Hydrochloride, TLCK
Description
RTECS - XT5160000
Essai
≥95% (elemental analysis)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
off-white
Solubilité
aqueous solution, pH <6.0: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N[C@@H](CCCC[N+H3])C(=O)CCl)c1ccc(cc1)C.[Cl-]
InChI
1S/C14H21ClN2O3S.ClH/c1-11-5-7-12(8-6-11)21(19,20)17-13(14(18)10-15)4-2-3-9-16;/h5-8,13,17H,2-4,9-10,16H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
Clé InChI
YFCUZWYIPBUQBD-ZOWNYOTGSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
trypsin like proteases
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kim, H., et al. 1995. J. Immunol.154, 4741.
Bourinbaiar, A.S. and Nagorny, R. 1994. Cell Immunol. 155, 230.
Biro, A., et al. 1992. Eur. J. Immunol.22, 2547.
Bruno, S., et al. 1992. Leukemia6, 1113.
Lee, S.F. 1992. Infect. Immun. 60, 4032.
Schmidt, H.H., et al. 1992. Mol. Pharmacol.41, 615.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable