529581
1NM-PP1
≥95% (HPLC), solid, PP1 analog, Calbiochem®
Synonyme(s) :
PP1 Analog II, 1NM-PP1, Mutant Kinases Inhibitor II, 4-Amino-1- tert-butyl-3-(1ʹ-naphthylmethyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, NM
About This Item
Produits recommandés
product name
PP1 Analog II, 1NM-PP1, PP1 Analog II, CAS 221244-14-0, is a cell-permeable PP1 analog that acts as a potent, reversible, selective, ATP-competitive inhibitor of mutant over wild-type kinases.
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H21N5/c1-20(2,3)25-19-17(18(21)22-12-23-19)16(24-25)11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10,12H,11H2,1-3H3,(H2,21,22,23)
Clé InChI
GDQXJQSQYMMKRA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
T339G
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Papa, F.R., et al. 2003. Science302, 1533.
Bishop, A.C., et al. 2000. Nature407, 395.
Weiss, E.L., et al. 2000. Nat. Cell Biol.2, 677.
Bishop, A.C., et al. 1999. J. Am. Chem. Soc.121, 627.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1