529598
PP1 Analog IV, 3-IB-PP1
A cell-permeable enlarged PP1 analog that acts as a potent, ATP-competitive and reversible inhibitor of asAkt1/2/3.
Synonyme(s) :
PP1 Analog IV, 3-IB-PP1, 3-Iodobenzyl PP1 analog
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 0.5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC1=NC=NC2=C1C(CC3=CC(I)=CC=C3)=NN2C(C)(C)C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Okuzumi, T., et al. 2009. Nat. Chem. Bio.5, 484.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable