Documents
1.37002
SAFC
Acide citrique
anhydrous powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.12
Numéro Beilstein :
782061
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-069-1
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Pureté
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
Forme
fine powder
solid
Caractéristiques
RNase and DNase free
Limite d'explosivité
8 %, 65 °F
Technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa  
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Point d'ébullition
200 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
153-159 °C (lit.)
Solubilité
water: 1330 g/L at 20 °C
Densité
1.665 g/cm3 at 18 °C
Traces de cations
Al: ≤0.2 ppm
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'acide citrique anhydre est un constituant courant des systèmes de tampon citrate utilisés dans les étapes de chromatographie de biomolécules "downstream", ainsi que des formulations liquides finales.
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, l'acide citrique anhydre Emprove® Expert convient particulièrement aux applications à haut risque.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.