1.06649
Sulfate de sodium
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
About This Item
98.5-101% dry basis (alkalimetric)
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% (alkalimetric)
98.5-101% dry basis (alkalimetric)
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Perte
≤0.5% loss on drying, 130 °C
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
884 °C (lit.)
Densité
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
1400‑1600 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Traces de cations
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Liaison
Remarque sur l'analyse
Dosage (alcalimétrie, calcul sur matière sèche) : 98,5 - 101,0 %
Identité : satisfait au test
Apparence de la solution : satisfait au test
Matière insoluble : ≤ 0,01 %
Acidité ou alcalinité : satisfait au test
pH (5 %, eau) : 5,2 - 8,0
Chlorures (Cl) : ≤ 0,001 %
Phosphate (PO₄) : ≤ 0,001 %
Azote total (N) : ≤ 0,0005 %
Métaux lourds ACS) : ≤ 0,0005 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
As (arsenic) : ≤ 0,0001 %
Ca (Calcium) : ≤ 0,005 %
Fe (Fer) : ≤ 0,0005 %
K (potassium) : ≤ 0,002 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,001 %
Perte au séchage (130 °C) : ≤ 0,5 %
Perte au feu (800 °C) : ≤ 0,5 %
Correspond à ACS, ISO, Réact. Ph. Eur.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.
Protocoles
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.