Key Documents
1.05886
Supelco
Sulfate de magnésium heptahydraté
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Sels d’Epsom
About This Item
Formule linéaire :
MgSO4 · 7H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-298-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
<0.01 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.5% (complexometric)
99.0-100.5% dry basis (complexometric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
Perte
48.0-52.0% loss on drying, 400 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
710 g/L
Densité
1.68 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0003%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
Traces de cations
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.001%
Mn: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.0001%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Bioflocculant produced by Bacillus velezensis and its potential application in brewery wastewater treatment.: This research explores the application of a bioflocculant produced by Bacillus velezensis, with magnesium sulfate heptahydrate as a potential flocculating agent in brewery wastewater treatment. The study highlights the efficacy of magnesium sulfate heptahydrate in enhancing flocculant performance, offering a cost-effective and eco-friendly solution for wastewater management in the beverage industry (Agunbiade et al., 2022).
Remarque sur l'analyse
Dosage (complexométrie) : ≥ 99,5 %
Dosage (complexométrie, calcul sur matière sèche) : 99,0 - 100,5 %
Identité : test réussi
Apparence de la solution : test réussi
Matière insoluble : ≤ 0,005 %
Acidité ou alcalinité : test réussi
pH (5 %, eau, 25 °C) : 5,0 - 8,0
Chlorure (Cl) : ≤ 0,0003 %
Azote total (N) : ≤ 0,002 %
Nitrate (NO₃) : ≤ 0,002 %
Métaux lourds (ACS) : ≤ 0,0005 %
As (arsenic) : ≤ 0,0002 %
Ca (calcium) : ≤ 0,005 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0001 %
Fe (fer) : ≤ 0,0001 %
K (potassium) : ≤ 0,001 %
Mn (manganèse) : ≤ 0,0005 %
Na (sodium) : ≤ 0,001 %
NH₄ (ammonium) : ≤ 0.002 %
Pb (plomb) : ≤ 0,0001 %
Sr (strontium) : ≤ 0,005 %
Perte au séchage (400 °C) : 48,0 - 52,0 %
Conforme à ACS, Réact. Ph. Eur.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable