Principaux documents
1.04767
Supelco
III Ion Exchange Resin
hydroxide form, 15-50 mesh, strongly basic, anionic
Synonyme(s) :
Anion exchangers
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Ion exchanger III, (strongly basic anion exchanger, OH⁻ form) GR for analysis
Niveau de qualité
Forme
resin
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matrice
PS-DVB
Groupe de la matrice active
SAX
Taille des particules
300-1100 μm
Masse volumique apparente
650‑700 kg/m3
Technique de séparation
anion exchange
Température de stockage
no temp limit
Remarque sur l'analyse
Appearance: pale brown to brown, spherules
Exchange capacity: ≥ 0.9 mol/l
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3