Key Documents
1.05221
Supelco
Dowex 50W-X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 60-170 mesh, strongly acidic, cationic
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Ion exchanger Dowex 50W-X8, (strongly acidic cation exchanger, H⁺ form)
Niveau de qualité
Forme
resin
Température d'inflammation spontanée
>500 °C
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matrice
PS-DVB
Groupe de la matrice active
SCX
Taille des particules
90-250 μm
Capacité
640 - 720  g/kg water absorbing capacity
Densité
0.800 g/cm3 at 20 °C
Technique de séparation
cation exchange
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clé InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Description: light yellow to brown spherules
Particle size (0,09-0,25 mm): ≥ 70.0 %
Total capacity: ≥ 1.7 mol/l
Informations légales
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable