Documents
1.00013
SAFC
Acétone
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Numéro Beilstein :
635680
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
200-662-2
Agence
BP
JPE
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JPE,NF
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
465 °C (DIN 51794)
Limite d'explosivité
13.2 %
Technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
Capacité
1000  g/kg water absorbing capacity
Point d'ébullition
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Température de transition
flash point <-20 °C
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'acétone est utilisée comme solvant dans divers procédés de production pharmaceutique, par exemple l'enrobage des comprimés, la granulation et la fabrication de microsphères. Elle est également utilisée comme solvant ou co-solvant dans les formes topiques.
L′intensité de la luminescence de l′acétone dépend des constituants de la solution . L′absorption des rayonnements UV par l′acétone entraîne sa photolyse et la production de radicaux .
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5