Merck
109634
2-Propanol
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., reag. ISO, EMSURE®
Caractéristiques en matière de développement durable
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
200-661-7
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635639
Assay:
≥99.8% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
82 °C (lit.)
Vapor pressure:
33 mmHg ( 20 °C), 43 hPa ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
2-Propanol, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 43 hPa ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
potency
5045 mg/kg LD50, oral (Rat), 12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
sustainability
Sustainability features
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-25°C
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Les solvants de qualité EMSURE conviennent à un large éventail d'applications de laboratoire classiques et sont fréquemment utilisés dans des applications de laboratoire réglementées et hautement exigeantes. EMSURE fournit les meilleures spécifications de produit au monde et les plus complètes. Nous déclarons que notre gamme EMSURE est conforme aux exigences de l'ACS, à celles du chapitre Réactifs dans la Pharmacopée européenne (Réact. Ph. Eur) et également aux normes ISO.
Application
Le propan-2-ol est utilisé comme :
  • bain de coagulation douce pour induire la séparation des phases afin de créer la gamme de dimensions de pores de microfiltration souhaitée.
  • solvant d'extraction pour les additifs organiques et les substances peu hydrosolubles.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This solvent is safe to use and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanol
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup