Principaux documents
07-596
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-histone H4 (citrulline 3)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Cit-H4R3, H4Cit3, Histone H4, Arg3 citrullinated
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
citrullination (Arg 3)
Informations sur le gène
Description générale
L'histone H4 (UniProt : P62805 ; également connue sous les noms de membre A de la famille des histones H4 et de histone 1 H4a) est codée par le gène HIST1H4A (également appelé H4/A ou H4FA ; ID du gène : 8359) chez l'homme. L'histone H4 est l'une des principales protéines de type histones impliquées dans la structure de la chromatine dans les cellules eucaryotes et procaryotes. L'histone H4 peut subir plusieurs types de modifications épigénétiques qui influencent les processus cellulaires, y compris la méthylation et l'acétylation sur les résidus de lysine et d'arginine, la phosphorylation sur les résidus de sérine et de thréonine, ainsi que la conversion du résidu Arg3 en un résidu citrulline par la réaction de désimination catalysée par la peptidylarginine désiminase PAD4, également connue sous le nom de citrullination. La citrullination du résidu Arg3 de l'histone H4 (H4Cit3) affaiblit l'interaction histone-ADN à la suite d'un changement conformationnel et d'une charge positive réduite à l'extrémité N-terminale de l'histone H4. L'infection bactérienne est connue pour stimuler H4Cit3 dans les neutrophiles, formant une structure de chromatine extracellulaire hautement décondensée appelée ''NET'' (piège extracellulaire neutrophile) qui pourrait capturer et tuer les micro-organismes. D'autre part, les protéines citrullinées sont reconnues comme des protéines du non-soi et activent par la suite le système immunitaire. Il a été montré qu'un haplotype fonctionnel du gène PADI4 est impliqué dans la pathogenèse de la polyarthrite rhumatoïde par le biais de l'induction de l'antigénicité des protéines. Le processus H4Cit3 est induit par la voie p53-PADI4 en réponse aux dommages à l'ADN, ce qui entraîne une immunoréactivité augmentée de H4Cit3 autour des noyaux fragmentés dans les cellules apoptotiques. De plus, le taux de H4Cit3 est négativement corrélé avec l'expression de la protéine p53 et la taille de la tumeur dans les tissus de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), ce qui indique un rôle crucial de H4Cit3 dans la cancérogenèse.
Spécificité
Cet anticorps polyclonal de lapin a détecté la citrullination du résidu Arg3 catalysée par PAD4 sur les histones H4 et H2A recombinantes, ainsi que la citrullination d'H4 sur Arg3 induite par l'ionophore calcique (H4Cit3) dans les cellules HL-60. L'inactivation de la PAD4 (peptidyl arginine désiminase 4) cellulaire a considérablement diminué le processus H4Cit3 induit par ionophore, tandis que le blocage des anticorps avec le peptide immunogène a empêché la détection de la bande cible (Tanikawa, C., et al. (2012). Nat. Commun. 3:676 ; Wang, Y., et al. (2004). Science. 306(5694):279-283).
Il devrait réagir avec un large éventail d'espèces du fait de l'homologie de séquences à 100 %.
Immunogène
Peptide de synthèse conjugué à la KLH et correspondant aux acides aminés 1 à 10 (SG[cit]GKGGKGL-C) de l'histone H4 humaine exempte de Met1 et où [cit] indique le résidu Arg3 citrulliné. Une cystéine C-terminale a été ajoutée à des fins de conjugaison.
Épitope : extrémité N-terminale
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-histone H4 (Citrulline 3), réf. 07-596, est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible la citrullination de l'histone H4 (H4Cit3) et qui a été testé dans les techniques d'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), d'immunocytochimie, d'immunohistochimie et de western blotting.
Sous-domaine de recherche
Histones
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules HL-60
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter la citrullination de l'Arg3 de l'histone H4 induite par différenciation (H4Cit3) dans 10 µg de lysat de cellules HL-60 traitées à l'ionophore calcique.
Description de la cible
Poids réel : ~12 kDa. Poids calculé : 11,37 kDa ou 11,24 kDa (H4 avec ou sans résidu Met1, respectivement) Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Rafael S Aquino et al.
PLoS pathogens, 16(5), e1008497-e1008497 (2020-05-27)
Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) are at the forefront of host-microbe interactions. Molecular and cell-based studies suggest that HSPG-pathogen interactions promote pathogenesis by facilitating microbial attachment and invasion of host cells. However, the specific identity of HSPGs, precise mechanisms by which
PAD4-mediated neutrophil extracellular trap formation is not required for immunity against influenza infection.
Hemmers, S; Teijaro, JR; Arandjelovic, S; Mowen, KA
Testing null
Raphaël Coscas et al.
Journal of vascular surgery, 68(6S), 60S-71S (2018-03-10)
Recent evidence suggests that adaptive immunity develops during abdominal aortic aneurysm evolution. Uncertainties remain about the antigens implicated and their role in inducing rupture. Because antigens from the extracellular matrix (ECM) have been suspected, the aim of this experimental study
Mabel Schulz et al.
Systems biology in reproductive medicine, 65(5), 357-366 (2019-06-19)
The presence of bacteria and/or leukocytes can alter semen quality resulting in low sperm quality and infertility. Inflammation or infection increases the numbers of PMN or macrophages/monocytes in male genital tract. Release of extracellular traps (ETs) by leukocytes has been
Emilia A Barbu et al.
Frontiers in immunology, 11, 1335-1335 (2020-08-09)
Neutrophil extracellular traps (NETs) formation has been implicated in an increasing number of infectious and non-infectious pathologies. NETosis is a tightly regulated process; the end-stage and read-out is the formation of DNA strands extruded from the nuclei, and traditionally assessed