Nom du produit
Anticorps anti-histone H3, 0.5 mg/mL, Upstate®
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable, ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
Immunogen
Application
Analyse par immunoprécipitation : 10 µg d'un lot représentatif d'histone H3 immunoprécipitée à partir de 500 µg d'extrait acide de cellules HeLa. L'échantillon immunoprécipité a ensuite subi un western blotting avec 0,5 µg/ml du même anticorps.
Immunoprécipitation de la chromatine : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis d'immunoprécipiter l'histone H3 à partir de chromatine végétale (Ng, D. W., et al. (2006). Plant Cell. 18(1):119-132.).
Épigénétique et fonction nucléaire
Histones
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'histone H3 dans 10 µg d'extrait acide de cellules HeLa.
Extrait acide de cellules HeLa
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorps anti-histone H3
— ou —
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c