10771
Histopaque®-1077
sterile-filtered, density: 1.077
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile-filtered
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
Expiry date on the label.
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Densité
1.077
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- typage d'antigènes de lymphocytes humains (HLA).
- première étape d'isolement avant le dénombrement de lymphocytes T, B et "nuls".
- préparation de suspensions de lymphocytes pures pour la culture cellulaire et des tests de cytotoxicité.
- isolement et purification de cellules mononucléées de sang périphérique (PBMC) et de cellules mononucléées de moelle osseuse (BMMC).
- isolement de lymphocytes humains.
- isolement de cellules tumorales circulantes de cancer du sein (CTC) à partir de sang total.
- La solution Histopaque-1077 est utilisée avec Histopaque-1119 pour récupérer rapidement les cellules mononucléaires et les granulocytes viables présents dans de petits volumes de sang total.
Caractéristiques et avantages
- Recouvrement optimal des cellules viables
- Permet de séparer sélectivement les différents types de cellules sanguines
- Évite la déformation des cellules
- Préserve la viabilité cellulaire
- Interférences minimales avec les cellules exogènes
- Performances reproductibles d'un lot à l'autre
- Produit stérilisé par filtration et trouvé négatif pour la recherche d'endotoxines
- Stable entre 2 et 8 °C à l'abri de la lumière pendant au moins 2 ans.
Principe
Informations légales
En option
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Protocoles
This troubleshooting guide addresses the most common sources of error observed when using Histopaque but is not meant to be a comprehensive list.
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.