Documents
04693159001
Roche
Cocktail d'inhibiteurs de protéases sans EDTA Mini cOmplete
Tablets provided in EASYpacks
Synonyme(s) :
Pastilles d'inhibiteurs de protéases
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme
tablet
Conditionnement
pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
(Starting concentration: 1 tablet contains protease inhibitors sufficient for a 10 ml cell extract.)
Technique(s)
inhibition assay: suitable
Solubilité
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Absorption
0.08 at 280 nm
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les pastilles sans EDTA Mini cOmplete inhibent un large éventail de protéases à sérine et à cystéine. Contrairement à d'autres pastilles cOmplete, elles ne contiennent pas d'EDTA pour ne pas affecter la stabilité et la fonction des protéines métal-dépendantes. Elles facilitent également la purification par affinité des protéines de fusion portant une étiquette Poly-His par IMAC (chromatographie d'affinité sur ions métalliques immobilisés) (aucune dialyse requise).
Grâce à leur composition optimisée, les pastilles assurent une excellente inhibition des protéases à sérine et à cystéine, et conviennent particulièrement bien à la protection des protéines isolées de tissus animaux, de plantes, de levures et de bactéries. Les pastilles Mini cOmplete sans EDTA contiennent des inhibiteurs de protéases à la fois réversibles et irréversibles. Les métalloprotéases et les protéases aspartiques ne sont pas inhibées.
Les pastilles sans EDTA Mini cOmplete sont identiques aux pastilles Mini cOmplete, la seule différence étant qu'elles ne contiennent pas d'EDTA ou d'autres agents chélateurs (EGTA par exemple).
Spécificité
Mélange de plusieurs inhibiteurs de protéases. Pour l'inhibition de la sérine et de la cystéine, mais pas des métalloprotéases.
Application
Le cocktail d'inhibiteurs de protéases sans EDTA Mini cOmplete a été utilisé comme constituant :
  • D′un tampon à base de Nonidet P-40 (NP-40) destiné à la préparation d′un lysat cellulaire à partir de cellules de neuroblastome
  • D′un tampon de lyse tissulaire destiné à l'homogénéisation et à la lyse de tissus de cortex préfrontal
  • D′un tampon refroidi sur de la glace pour un essai RIPA (test de radio-immunoprécipitation) destiné à la lyse de cellules d'ovaire de hamster chinois (cellules CHO-K1)
Mini cOmplete sans EDTA est utilisé pour inhiber les protéases à sérine et à cystéine dans des extraits de cellules bactériennes, végétales, animales et de levures.
Les pastilles sans EDTA Mini cOmplete servent à inhiber l'activité protéolytique de petits volumes (jusqu'à 10 ml) dans lesquels l'EDTA est susceptible d'affecter la stabilité des protéines (par exemple, pour les protéines à base de métal) ou les analyses ultérieures. Comme l′EDTA interfère avec la chromatographie d'affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC), les produits sans EDTA Mini cOmplete sont utilisés de préférence dans le processus d′isolement des protéines de fusion comportant une étiquette Poly-His.
Nous vous recommandons d′utiliser les produits sans EDTA cOmplete si vous avez besoin d′inhiber l′activité protéolytique de grands volumes (jusqu′à 50 ml).
Caractéristiques et avantages
  • Pratique : il vous suffit de pousser la pastille à dissolution rapide à travers le papier aluminium de l′emballage EASYpack et de la faire tomber dans votre tampon.
  • Protection complète : protégez instantanément vos protéines contre une large gamme de protéases (voir Tableau 1).
  • Flexible : protégez les protéines contenues dans les extraits de quasiment n'importe quels tissus ou cellules, y compris ceux d'origine animale, végétale, bactérienne, de levures ou de champignons.
  • Sûr : optez pour des inhibiteurs non toxiques qui ne présentent aucun risque pour vous ou votre entourage.
Conditionnement
30 pastilles de cocktail d′inhibiteurs de protéases cOmplete sous emballage individuel en plaquette alvéolée avec film d′aluminium. Une pastille suffit pour un volume de solution de 10 ml.
Qualité
Performances évaluées à l'aide d'un extrait de pancréas.
Forme physique
Pastilles en plaquettes alvéolées avec scellage aluminium
Notes préparatoires
Concentration de travail : 1 pastille pour 10 ml de solution d'extraction
Solution de travail : Utilisation
Pousser délicatement la pastille à travers le film en aluminium avec le pouce (pour éviter de briser la pastille, ne pas utiliser l'ongle).
Préparation de la solution de travail
Une pastilles Mini cOmplete sans EDTA suffit à inhiber l'activité protéolytique de 10 ml de solution d'extraction. En cas d'activité protéolytique extrêmement élevée, il est recommandé d'utiliser une pastille pour 7 ml de tampon d'extraction. Les pastilles peuvent être ajoutées directement au milieu d'extraction. Il est également possible de préparer une solution mère (concentrée 7X).
Solution mère (conc. 7X) :
Dissoudre une pastille sans EDTA Mini cOmplete dans 1,5 ml d'eau distillée ou 1,5 ml de tampon phosphate 100 mM à pH 7,0.
Conditions de stockage (solution de travail) : La solution mère peut être stockée 1 à 2 semaines entre 2 et 8 °C et au moins 12 semaines entre -15 et -25 °C.
Reconstitution
Soluble dans les tampons aqueux, ou à ajouter directement au milieu d′extraction. Sinon, préparer une solution mère concentrée 7x dans 1,5 ml d'eau ou de tampon phosphate 100 mM à pH 7,0. La solution mère est stable 1 à 2 semaines entre 2 et 8 °C et au moins 12 semaines entre -15 et -25 °C, et peut être utilisée dans les solutions contenant des thiols entre 15 et 25 °C.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 et 8 °C (un stockage entre -15 et -25 °C est également possible).
Autres remarques
Produit réservé à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
cOmplete is a trademark of Roche
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Comparative Phosphoproteomic Profiling of Type III Adenylyl Cyclase Knockout and Control, Male, and Female Mice
Zhou Y, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 13, 34-34 (2019)
Katy Stokes et al.
Nucleic acids research, 48(14), 8128-8145 (2020-06-26)
The eukaryotic replisome must faithfully replicate DNA and cope with replication fork blocks and stalling, while simultaneously promoting sister chromatid cohesion. Ctf18-RFC is an alternative PCNA loader that links all these processes together by an unknown mechanism. Here, we use
Fang Tian et al.
Drug design, development and therapy, 14, 1041-1055 (2020-03-27)
Many studies have confirmed that high myopia is related to the high prevalence of cataracts, which results from apoptosis of lens epithelial cells (LECs) due to endoplasmic reticulum stress. Krüppel-like factor 6 (KLF6) is a tumor suppressor that is involved
David S Guttery et al.
Life science alliance, 3(12) (2020-10-28)
Cells use fatty acids (FAs) for membrane biosynthesis, energy storage, and the generation of signaling molecules. 3-hydroxyacyl-CoA dehydratase-DEH-is a key component of very long chain fatty acid synthesis. Here, we further characterized in-depth the location and function of DEH, applying
Smruthi Vijayaraghavan et al.
Molecular cancer therapeutics, 19(10), 2044-2056 (2020-08-05)
Small molecule inhibitors targeting mutant EGFR are standard of care in non-small cell lung cancer (NSCLC), but acquired resistance invariably develops through mutations in EGFR or through activation of compensatory pathways such as cMet. Amivantamab (JNJ-61186372) is an anti-EGFR and
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.