Key Documents
860736E
Avanti
C24:1 mono-sulfo galactosyl(β) ceramide-d7 (d18:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
3-O-sulfo-D-galactosyl-ß1-1’-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine-d7 (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C48H87D7N2O11S
Poids moléculaire :
914.37
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
ethanol solution
Conditionnement
package of 1 × 100 μg (860736E-100UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860736E-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C