860871P
Avanti
C24:1 Mono-sulfo galactosyl (alpha) ceramide (d18:1/24:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860871P, powder
Synonyme(s) :
3-O-Sulfo-D-galactosyl-α1,1′-N-Nervonoyl-D-erythro-sphingsoine (ammonium salt), (synthetic)
About This Item
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860871P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860871P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available