860571P
Avanti
C24:1 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860571P, powder
Synonyme(s) :
3-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860571P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860571P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C48H91NO11S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2)40-58-48-46(54)47(60-61(55,56)57)45(53)43(39-50)59-48;/h17-18,35,37,41-43,45-48,50-51,53-54H,3-16,19-34,36,38-40
Clé InChI
MQKRPROAXITSNY-ZLGWSYPSSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable