W330906
2-Methylpyrazine
≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
2-methyl-1,4-diazine
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
pb
135 °C/761 mmHg (lit.)
Pf
−29 °C (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
musty; nutty; peanut
Chaîne SMILES
Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup