A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5CH2CO2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.25
FEMA Number:
2210
Council of Europe no.:
2160
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
9.788
EC Number:
203-007-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Organoleptic:
cocoa; honey; floral; sweet
Grade:
FG, Halal, Kosher
Biological source:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
Food allergen:
no known allergens
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
synthetic
grade
FG, Halal, Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002, FCC, FDA 21 CFR 117, FDA 21 CFR 172.515
assay
≥98%
refractive index
n
bp
253 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
cocoa; honey; floral; sweet
SMILES string
CC(C)COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)9-14-12(13)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChI key
RJASFPFZACBKBE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Taste at 5 ppm
Other Notes
Natural occurrence: Cocoa.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter