Principaux documents
W317403
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
2,5-Diméthyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone, Furanone de fraise, Furanéol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.13
Numéro FEMA:
3174
Beilstein:
1281357
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
536
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.010
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Essai
≥98%
Pf
73-77 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
caramel; strawberry; sweet
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1OC(C)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
Clé InChI
INAXVXBDKKUCGI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La 4-hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone est un arôme présent dans les fruits tels que l′ananas, la fraise et la mangue.
Application
  • FaQR, required for the biosynthesis of the strawberry flavor compound 4-hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, encodes an enone oxidoreductase: cette étude identifie le gène FaQR comme essentiel pour la biosynthèse de la 4-hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone, un composé clé de l'arôme de fraise. Elle explore également la voie enzymatique impliquée et ses applications potentielles en biotechnologie en tant qu'exhausteur d'arôme dans les denrées alimentaires (Raab et al., 2006).
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Estimation of 2, 5?dimethyl?4?hydroxy?3 (2H)?furanone (FURANEOLA?) in cultivated and wild strawberries, pineapples and mangoes
Pickenhagen W, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 32(11), 1132-1134 (1981)
A rational synthesis of 4-hydroxy-2, 5-dimethyl-3 (2H)-furanone, a flavor component of pineapple
Henry DW & Silverstein RM.
The Journal of Organic Chemistry, 31(7), 2391-2394 (1966)
Silke Illmann et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(7), 2889-2895 (2009-03-05)
The formation of 4-hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone (HDMF) was studied in aqueous model systems containing L-rhamnose and L-lysine. The approach consisted in systematically varying four reaction parameters (rhamnose concentration, rhamnose to lysine ratio, pH, and phosphate concentration) at 3 levels. A fractional factorial
Thomas Raab et al.
The Plant cell, 18(4), 1023-1037 (2006-03-07)
The flavor of strawberry (Fragaria x ananassa) fruit is dominated by an uncommon group of aroma compounds with a 2,5-dimethyl-3(H)-furanone structure. We report the characterization of an enzyme involved in the biosynthesis of 4-hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone (HDMF; Furaneol), the key flavor compound
Woo Sang Sung et al.
Life sciences, 80(6), 586-591 (2006-11-14)
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone (DMHF), an aroma compound found in a number of fruits and foods, has shown various biological properties in animal models, but its antimicrobial effect remains poorly understood. The current study investigated the antimicrobial effect of DMHF using human pathogenic