Principaux documents
W222402
Sigma-Aldrich
Caféine
anhydrous, 99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
1,3,7-triméthylxanthine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.19
Numéro FEMA:
2224
Beilstein:
17705
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11741
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
16.016
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
odorless
Qualité:
FG
Halal
Kosher
anhydrous
Source biologique:
synthetic
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
anhydrous
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.1180
Essai
99%
Forme
powder
Pf
234-236.5 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES 
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Clé InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La caféine est une substance psychoactive addictive, consommée principalement sous forme de café, de café instantané, de thé et de boissons caféinées. La caféine est un allergène connu qui peut provoquer une anaphylaxie. Elle est associée aux analgésiques couramment employés comme le paracétamol, l'ibuprofène et l'aspirine afin d'améliorer leur efficacité analgésique.
Application
  • Anti-hair loss effect of a shampoo containing caffeine and adenosine : explore l'efficacité d'un shampooing contenant de la caféine et de l'adénosine pour réduire la chute des cheveux, en mettant en évidence le rôle de la caféine pour améliorer l'activité des follicules pileux et favoriser la santé capillaire (Chen et al., 2024).
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
J M Zen et al.
The Analyst, 123(5), 1145-1147 (1998-08-26)
A Nafion-ruthenium oxide pyrochlore chemically modified electrode is used for the determination of caffeine in beverages by square-wave voltammetry. Compared to a bare glassy carbon electrode, the chemically modified electrode exhibits a marked enhancement of the current response. A linear
K S Kendler et al.
The American journal of psychiatry, 156(2), 223-228 (1999-02-16)
Caffeine is by far the most commonly consumed psychoactive substance. The use and abuse of most other licit and illicit psychoactive drugs have been shown to be substantially heritable. However, the impact of genetic factors on caffeine consumption, heavy use
Simon P Roberts et al.
Journal of sports sciences, 28(8), 833-842 (2010-06-04)
In this study, we investigated the effect of ingesting carbohydrate alone or with caffeine on performance of a rugby union-specific shuttle running protocol. On three occasions, at least one week apart in a counterbalanced trial order, eight male rugby union
Kumiya Sugiyama et al.
Asia Pacific allergy, 5(1), 55-56 (2015-02-06)
We report a rare case of anaphylaxis due to caffeine intake. A 27-year-old woman suffered her first episode of anaphylaxis and a positive skin prick test suggested that the anaphylaxis was due to an IgE-mediated hypersensitivity reaction to caffeine. She
Christopher C Wendler et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 23(4), 1272-1278 (2008-12-18)
The purpose of this study was to determine both the short-term effects on cardiac development and embryo growth and the long-term effects on cardiac function and body composition of in utero caffeine exposure. Pregnant mice (C57BL/6) were exposed to hypoxia