H45353
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
technical grade
Synonyme(s) :
1-Formyl-2-hydroxynaphthalene, 1-Formyl-2-naphthol, 2-Hydroxynaphthyl-1-carboxaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Point d'ébullition
192 °C/27 mmHg (lit.)
Pf
76-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1c(O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C11H8O2/c12-7-10-9-4-2-1-3-8(9)5-6-11(10)13/h1-7,13H
Clé InChI
NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2