D179302
1,4-Dimethylpiperazine
98%
Synonyme(s) :
1,4-Dimethylpiperazine, Lupetazine, N,N′-Dimethylpiperazine, Texacat DMP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4463 (lit.)
Point d'ébullition
131-132 °C/750 mmHg (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN1CCN(C)CC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
68.0 °F
Point d'éclair (°C)
20 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter