Documents
B45402
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine
99%
Synonyme(s) :
1,4-Piperazinediethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
crystals
Point d'ébullition
215-220 °C/50 mmHg (lit.)
Pf
133.5-136 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCN1CCN(CCO)CC1
InChI
1S/C8H18N2O2/c11-7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12/h11-12H,1-8H2
Clé InChI
VARKIGWTYBUWNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seungil Kim et al.
Acta biomaterialia, 47, 100-112 (2016-11-05)
To provide better protection for women against sexually transmitted infections, on-demand intravaginal drug delivery was attempted by synthesizing reversibly pH-sensitive polyether-polyurethane copolymers using poly(ethylene glycol) (PEG) and 1,4-bis(2-hydroxyethyl)piperazine (HEP). Chemical structure and thermo-characteristics of the synthesized polyurethanes were confirmed by