Key Documents
D179604
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethylpiperazine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
crystals
Point d'ébullition
162-165 °C (lit.)
Pf
115-118 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H]1CN[C@H](C)CN1
InChI
1S/C6H14N2/c1-5-3-8-6(2)4-7-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+
Clé InChI
NSMWYRLQHIXVAP-OLQVQODUSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Romain Gautier et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(14), e1807383-e1807383 (2019-02-19)
Hybrid metal halides containing perovskite layers have recently shown great potential for applications in solar cells and light-emitting diodes. Such compounds exhibit quantum confinement effects leading to tunable optical and electronic properties. Thus, broadband white-light emission has been observed from