412546
2-Amino-1-methylbenzimidazole
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Chaîne SMILES
Cn1c(N)nc2ccccc12
InChI
1S/C8H9N3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)10-8(11)9/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
Clé InChI
XDFZKQJLNGNJAN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable