D174904
2,6-Dimethylphenol
≥99.5%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-m-xylene, vic.-m-Xylenol
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.5%
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
1110 °F
pb
203 °C (lit.)
Pf
43-45 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cccc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Clé InChI
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges