188441
3,3′-Diamino-N-methyldipropylamine
96%
Synonyme(s) :
(7-Amino-4-methyl-4-azaheptyl)amine, 1,7-Diamino-4-aza(methyl)heptane, 1,7-Diamino-4-methyl-4-azaheptane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
6 mmHg ( 110 °C)
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4725 (lit.)
Point d'ébullition
110-112 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(CCCN)CCCN
InChI
1S/C7H19N3/c1-10(6-2-4-8)7-3-5-9/h2-9H2,1H3
Clé InChI
KMBPCQSCMCEPMU-UHFFFAOYSA-N
Application
- new bischromone derivatives, potential anticancer drugs
- polyamine derivatives containing dimeric quinolone, cinnoline and phthalimide moieties
- 3-(2,4-dinitroanilino)-3′-amino-N-methyldipropylamine
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter