Documents
331260
Sigma-Aldrich
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine
95%
Synonyme(s) :
2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
112-114 °C/0.25 mmHg (lit.)
Densité
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCOCCN1CCNCC1
InChI
1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2
Clé InChI
FLNQAPQQAZVRDA-UHFFFAOYSA-N
Application
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter