A75633
2-Amino-3-methylpyridine
95%
Synonyme(s) :
2-Amino-3-picoline
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5823 (lit.)
Point d'ébullition
221-222 °C (lit.)
Pf
29-31 °C (lit.)
Densité
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cccnc1N
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
Clé InChI
RGDQRXPEZUNWHX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
244.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
118 °C - closed cup