M29606
9-Methylanthracene
98%
Synonyme(s) :
9-Methylanthracene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Point d'ébullition
196-197 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
77-79 °C (lit.)
Densité
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3
Clé InChI
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable