553719
2-Amino-3-bromopyridine
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
63-67 °C
Chaîne SMILES
Nc1ncccc1Br
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
Clé InChI
RBCARPJOEUEZLS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- 2-acylamido-3-bromopyridines
- 2-anilino-3-bromopyridine
- 3-[(2-methoxyphenyl)ethynyl]pyridin-2-amine
- 3-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]pyridin-2-amine
- N-(bromopyridyl)amidines
- carbolines via palladium catalyzed arylation followed by palladium catalyzed amination reaction
- 2-amino-3-cyanopyridine via palladium catalyzed cyanation reaction with potassium ferro-cyanide in the presence of 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene [DBU]
- nitro-substituted N,N′-dipyridinylamines via palladium catalyzed coupling reaction with 2-chloro-3-nitropyridine in the presence of Xantphos ligand
- 2-amino-3-iodopyridine via reaction with sodium iodide in the presence of copper(I)iodide and trans-N,N′-dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable