Principaux documents
900849
Sigma-Aldrich
Sucrose-(fructose-1-13C)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC11H22O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.29
Code UNSPSC :
12352201
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥99% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O[13CH2][C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)(CO)O1
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable