Principaux documents
738786
Sigma-Aldrich
Sucrose-(glucose-13C6)
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
D-(+)-Saccharose-(glucose-13C6), Sugar-(glucose-13C6)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C6H22O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.25
Code UNSPSC :
12352201
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
185-187 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable