704083
Trifluoromethanesulfonic anhydride solution
1 M in methylene chloride
Synonyme(s) :
Perfluoromethanesulfonic anhydride solution, Triflic anhydride solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1 M in methylene chloride
Indice de réfraction
n20/D 1.402
Densité
1.359 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
Clé InChI
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for stereoselective synthesis of mennosazide methyl uronate donors
Activator for direct glycosylation with anomeric hydroxy sugars
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable