175838
Glycine-d5
98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2/hD3
Clé InChI
DHMQDGOQFOQNFH-LGLHGEJLSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable